Documenti fondamentali
W251208
Sigma-Aldrich
Geranyl butyrate
≥95%, FCC
Sinonimo/i:
Butyric acid geranyl ester, Trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl butyrate, [(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl] butanoate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.34
Numero FEMA:
2512
Numero CE:
N° CoE:
274
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.048
NACRES:
NA.21
Grado
Kosher
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥95%
Impurezze
<35% citronellyl and neryl butyrates
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
151-153 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
apple; fruity; waxy; rose; sweet
Stringa SMILE
[H]\C(CC\C(C)=C(/[H])COC(=O)CCC)=C(/C)C
InChI
1S/C14H24O2/c1-5-7-14(15)16-11-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h8,10H,5-7,9,11H2,1-4H3/b13-10+
ZSBOMYJPSRFZAL-JLHYYAGUSA-N
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
-(+)-Limonene, purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC); Geranyl tiglate; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Geranyl formate; α-Pinene