Documenti fondamentali
W331015
Sigma-Aldrich
Methyl thiobutyrate
greener alternative
natural, 98%, FG
Sinonimo/i:
S-Methyl thiobutanoate, S-Methyl thiobutyrate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2COSCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.20
Numero FEMA:
3310
Classificazione EC (Enzyme Commission):
219-407-1
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.032
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Saccharum officinarum (sugarcane)
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
98%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
142-143 °C/757 mmHg (lit.)
Densità
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
cheese; musty; sulfurous
Stringa SMILE
CCCC(=O)SC
InChI
1S/C5H10OS/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
GRLJIIJNZJVMGP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Effect of volatile organic compounds from bacteria on nematodes.: Methyl thiobutyrate is identified as a bioactive volatile organic compound in bacterial interactions with nematodes, suggesting its potential use in biocontrol applications in agriculture (Xu et al., 2015).
  • Carboxylesterase activity, cDNA sequence, and gene expression in malathion susceptible and resistant strains of the cotton aphid, Aphis gossypii.: This study explores the enzymatic interactions involving methyl thiobutyrate, providing insights into insecticide resistance mechanisms, which can inform the development of more effective pest management strategies (Pan et al., 2009).
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W331015-25G-K4061837535567
W331015-100G-K4061837530692
W331015-SAMPLE-K4061837535574