Documenti fondamentali
W351200
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydrothiophen-3-one
≥97%, FG
Sinonimo/i:
blackberry thiophenone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.18
Numero FEMA:
3512
Numero CE:
N° CoE:
11601
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
15.023
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
P. ebollizione
82 °C/28 mmHg (lit.)
Densità
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
berry; fruity; sulfurous
Stringa SMILE
CC1SCCC1=O
InChI
1S/C5H8OS/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
YMZZPMVKABUEBL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)