M6182
Mercaptosuccinic acid
97%
Sinonimo/i:
Thiomalic acid
Saggio
97%
Punto di fusione
155-157 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CC(S)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-2(9)4(7)8/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)
NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Solvothermal synthesis is a method for preparing a variety of materials such as metals, semiconductors, ceramics, and polymers.