Documenti fondamentali
W293415
Sigma-Aldrich
Propyl butyrate
natural, ≥95%, FG
Sinonimo/i:
n-Propyl-n-butanoate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2COOCH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.18
Numero FEMA:
2934
Beilstein:
1745552
Numero CE:
N° CoE:
266c
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.040
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4 (lit.)
P. ebollizione
142-143 °C (lit.)
Densità
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; ethereal; sweet
Stringa SMILE
CCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
HUAZGNHGCJGYNP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Altre note
Natural occurrence: Apple, banana, kiwi, melon, papaya, passion fruit, rum and strawberry.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jorge Montesinos et al.
Brain, behavior, and immunity, 45, 233-244 (2014-12-09)
The adolescent brain undergoes important dynamic and plastic cell changes, including overproduction of axons and synapses, followed by rapid pruning along with ongoing axon myelination. These developmental changes make the adolescent brain particularly vulnerable to neurotoxic and behavioral effects of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W293415-100G
W293415-100G-K4061837877377
W293415-4KG-K
W293415-SAMPLE
W293415-SAMPLE-K4061837877407
W293415-1KG
W293415-1KG-K4061837877384
W293415-25G
W293415-25G-K4061837877391
W293415-4KG