Key Documents
W293407
Sigma-Aldrich
Propyl butyrate
≥98%
Sinonimo/i:
n-Propyl-n-butanoate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2COOCH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.18
Numero FEMA:
2934
Beilstein:
1745552
Numero CE:
N° CoE:
266
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.040
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4 (lit.)
P. eboll.
142-143 °C (lit.)
Densità
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
ethereal; fruity; sweet
Stringa SMILE
CCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
HUAZGNHGCJGYNP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Natural Occurrence: Apple, banana, kiwi, melon, papaya, passion fruit, rum and strawberry.
Azioni biochim/fisiol
Taste at 20 ppm
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 67-67 (2005)
Jorge Montesinos et al.
Brain, behavior, and immunity, 45, 233-244 (2014-12-09)
The adolescent brain undergoes important dynamic and plastic cell changes, including overproduction of axons and synapses, followed by rapid pruning along with ongoing axon myelination. These developmental changes make the adolescent brain particularly vulnerable to neurotoxic and behavioral effects of