W270733
6-Methyl-5-hepten-2-one
natural, ≥98%, FCC
Sinonimo/i:
6-methylhept-5-en-2-one, Methyl heptenone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Fragrance grade
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
FCC
Saggio
≥98%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. ebollizione
73 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
0.858 g/mL at 20 °C
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
apple; musty; fruity
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5H,4,6H2,1-3H3
UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?