Documenti
W240015
Sigma-Aldrich
γ-Dodecalactone
greener alternative
natural, ≥98%, FG
Sinonimo/i:
(±)-4-Dodecanolide, (±)-γ-Octyl-γ-butyrolactone, (±)-Dihydro-5-octyl-2(3H)-furanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.30
Numero FEMA:
2400
Beilstein:
126680
Numero CE:
N° CoE:
2240
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
10.019
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Cocos nucifera
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. eboll.
130-132 °C/1.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
17-18 °C (lit.)
Densità
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
tree nuts
Categoria alternativa più verde
Organolettico
creamy; dairy; fatty; fruity; waxy; peach
Stringa SMILE
CCCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-9-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
WGPCZPLRVAWXPW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased product, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Altre note
Natural occurrence: Blue cheese, heated butter, pork fat, rum, sherry and cheeses.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup