Documenti fondamentali
W244406
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-methyl-3-phenylglycidate
≥98%, FCC, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.24
Numero FEMA:
2444
Numero CE:
N° CoE:
6002
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
16.015
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.505 (lit.)
P. ebollizione
272-275 °C (lit.)
Densità
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
strawberry; sweet
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1OC1(C)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14O3/c1-3-14-11(13)10-12(2,15-10)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,3H2,1-2H3
LQKRYVGRPXFFAV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Ethyl 3-methyl-3-phenylglycidate is commonly used in low-fat strawberry flavored ice-creams due to its strawberry-like flavor.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
267.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
131 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Effect of fat level on the perception of five flavor chemicals in ice cream with or without fat mimetics by using a descriptive test.
Liou BK and Grun IU
Journal of Food Science, 72(8), S595?S604-S595?S604 (2007)
Long-term toxicity study of ethyl methylphenylglycidate (strawberry aldehyde) in the rat.
D Dunnington et al.
Food and cosmetics toxicology, 19(6), 691-699 (1981-12-01)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W244406-10KG
W244406-10KG-K4061837529344
W244406-5KG-K4061837529368
W244406-SAMPLE-K4061837512742
W244406-1KG
W244406-1KG-K4061837512681
W244406-5KG
W244406-SAMPLE