T13005
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
95%
Sinonimo/i:
1,2,3,4-Tetrahydro-2-azanaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-isoquinoline, 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinline, 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline, 3,4-Dihydro-1H-isoquinoline
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.568 (lit.)
P. ebollizione
232-233 °C (lit.)
Punto di fusione
−30 °C (lit.)
Densità
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1Cc2ccccc2CN1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-4,10H,5-7H2
UWYZHKAOTLEWKK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PNMT(5409)
rat ... Adra2a(25083) , Htr1a(24473)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
T13005-25G | 4061837337086 |
T13005-100G | 4061837337079 |