515574
Isoindoline
97%
Sinonimo/i:
1,3-Dihydro-2H-isoindole, 1,3-Dihydroisoindole, 2,3-Dihydro-1H-isoindole, 2-Azaindan
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9N
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.57 (lit.)
P. ebollizione
221 °C (lit.)
Punto di fusione
17 °C (lit.)
Densità
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1NCc2ccccc12
InChI
1S/C8H9N/c1-2-4-8-6-9-5-7(8)3-1/h1-4,9H,5-6H2
GWVMLCQWXVFZCN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Used to make a chiral diamine catalyst from L-proline for the asymmetric acylation of alcohols.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Teresa Mancilla-Percino et al.
Archiv der Pharmazie, 349(3), 175-185 (2016-01-15)
IC50 values were obtained for two series of isoindolines derived from α-amino acids over cyclooxygenase 1 and 2 (COX-1 and COX-2). In order to explain the biological activity observed, a structure-activity relationship (SAR) model was achieved for the tested compounds
Organic Syntheses, 83, 70-70 (2006)
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 43(2), 101-127 (2015-05-23)
The 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH Regulation have reinforced the need for in vitro ocular test methods. Validated in vitro ocular toxicity tests that can predict the human response to chemicals, cosmetics and other
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
515574-1G | 4061832493466 |
515574-5G | 4061832496856 |