Documenti fondamentali
779385
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroisoquinoline
≥97.5% (GC)
Sinonimo/i:
3,4-Dihydroisoquinoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9N
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5% (GC)
97.5-102.5% (T)
Stato
solid
Compatibilità
complies for identity (IR)
Stringa SMILE
C1Cc2ccccc2C=N1
InChI
1S/C9H9N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-4,7H,5-6H2
NKSZCPBUWGZONP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,4-Dihydroisoquinoline can be used as a reactant to synthesize:
  • 5,6-Dihydro-8H-isoquino[1,2-b]quinazolin-8-one by decarboxylative cyclization reaction with isatoic anhydride using tetrabutylammonium iodide (TBAI).
  • 1-naphtholyl tetrahydroisoquinoline by aza-Friedel-Crafts reaction with various naphthols.
  • 3,4-dihydroisoquinoline pseudo bases, which are employed as starting materials for the preperation of 3-benzazepine derivatives.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Electrosynthesis of polycyclic quinazolinones and rutaecarpine from isatoic anhydrides and cyclic amines
Chen Xingyu, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 10(72), 44382-44386 (2020)