Key Documents
QBD11221
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®4-amido-DBCO
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H38BrN3O7
Peso molecolare:
644.55
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Gruppo funzionale
bromo
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCC(NCCC(N1C(C=CC=C2)=C2C#CC(C=CC=C3)=C3C1)=O)=O)=O
Caratteristiche e vantaggi
Bromoacetamido-dPEG ®₄-amido-DBCO is a crosslinker with a bromoacetamido which can react with a free thiol and a DBCO which can be used for a copper-free "click" chemistry reaction with an azide group.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)