Documenti fondamentali
QBD11372
Sigma-Aldrich
Bis-dPEG ®11-DBCO
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C64H82N4O15
Peso molecolare:
1147.35
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architettura del polimero
shape: branched
functionality: homobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
Bis-dPEG®₁₁-DBCO is a bi-functional reagent which can be used to react each DBCO group with an azide through copper-free "click" chemistry.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)