QBD10503
Azido-dPEG®8-NHS ester
Sinonimo/i:
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 3-[(23-azido-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricos-1-yl)oxy]propanoate, Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Gruppo funzionale
NHS ester
azide
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
AZXJVYAMFTUKFC-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)