Documenti fondamentali
QBD10567
Sigma-Aldrich
Azido-dPEG ®4-TFP ester
Sinonimo/i:
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl 3-[2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]propanoic acid, Polyethylene glycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H21F4N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
439.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Gruppo funzionale
azide
ester
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)CCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
AGVABWOMXXXMSG-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Azido-dPEG®4-TFP ester can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by using copper-catalyzed "click" chemistry with the azide to react with terminal alkynes or strained alkynes and by reaction of the TFP ester with a primary amine.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)