Documenti fondamentali
PZ0306
Sigma-Aldrich
PF-6808472
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-{4-[4-(5-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-ylamino)-6-prop-2-ynylcarbamoyl-pyrimidin-2-yl]-piperazin-1-ylmethyl}-benzenesulfonyl fluoride, XO44
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H27FN8O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
538.60
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
PF-6808472 is a cell permeable covalent probe suitable for click chemistry designated to measure kinase selectivity in intact cells. PF-6808472 contains sulfonyl fluoride group, which react with conserved lysine residue within kinase ATP binding site.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Qian Zhao et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(2), 680-685 (2017-01-05)
Protein kinases comprise a large family of structurally related enzymes. A major goal in kinase-inhibitor development is to selectively engage the desired kinase while avoiding myriad off-target kinases. However, quantifying inhibitor interactions with multiple endogenous kinases in live cells remains