GF94706354
Aluminum
mesh, 150x150mm, nominal aperture 0.38mm, wire diameter 0.25mm, 40x40 wires/inch, open area 37%, plain weave mesh
Sinonimo/i:
Aluminum, AL008710
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
mesh
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 947-063-54
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Misura × apertura × diam.
150 x 150 mm × 0.38 mm × 0.25 mm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)