GF75163833
Aluminium alloy 2014
foil, Al92%/Cu 8%/Mn 1%/Si 1%/Fe 0.5%/Mg %, thickness 1.50 mm, size 150 × 150 mm
Sinonimo/i:
AB100550
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 751-638-33
Misura
150 × 150 mm
Spessore
1.50 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)