Key Documents
GF86619224
Silver-gold alloy, Ag70Au30
10g lump, 4mm max. lump size
Sinonimo/i:
AG096100
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 866-192-24
Peso
10 g
Dimensione max. pezzetti
4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)