GF89410855
Aluminum
mesh, size 0.11 mm, size 300 × 300 mm, wire diameter 0.1 mm
Sinonimo/i:
AL008722
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
mesh
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 894-108-55
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Misura
0.11 mm
300 × 300 mm
P. eboll.
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)