GF33627023
Cadmium
tube, 500mm, outside diameter 2.29mm, inside diameter 1.27mm, wall thickness 0.51mm, 99.95+%
Sinonimo/i:
Cadmium, CD007200
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.95%
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 336-270-23
Resistività
7.27 μΩ-cm, 22°C
L × spess. parete
500 mm × 0.51 mm
D.E. × D.I.
2.29 mm × 1.27 mm
P. ebollizione
765 °C (lit.)
Punto di fusione
320.9 °C (lit.)
Densità
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cd]
InChI
1S/Cd
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)