GF19544867
Boron nitride
rod, 12.7 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Sinonimo/i:
B 607920
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 195-448-67
Lunghezza
100 mm
Diametro
12.7 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3