901410
Hexagonal boron nitride ink
for inkjet printing
Sinonimo/i:
Hexagonal boron nitride dispersion, with ethyl cellulose in cyclohexanone and terpineol, hBN dispersion, hBN inkjet printable ink
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
dispersion
Composizione
Solid content, 4.4-6.4%
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
white
Dimensione particelle
≤0.3 μm
Tensione superficiale
30-35 dyn/cm
Viscosità
6-15 cP (shear viscosity at 1000 s-1, 25 °C)
P. eboll.
213-218 °C (Terpineol)
Densità
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
Categoria alternativa più verde
InChI
1S/BN/c1-2
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
115.7 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
46.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Ebrahimi and Professor Robinson (Pennsylvania State University, USA) summarize recent advances in the synthesis of these 2D materials, resulting material properties, and related applications in biosensing of neurotransmitters, metabolites, proteins, nucleic acids, bacterial cells, and heavy metals.
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.