901187
Molybdenum disulfide ink for inkjet printing
Sinonimo/i:
Molybdenum disulfide dispersion, with ethyl cellulose in cyclohexanone and terpineol
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Resistivity: 10-100 kΩcm (thermally annealed 400 °C for 3 hours in Ar/H2 environment, film thickness >150 nm)
Livello qualitativo
Stato
dispersion
Composizione
Solid content, 3.0-3.85%
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
green
Dimensione particelle
≤0.4 μm
Tensione superficiale
30-35 dyn/cm
Viscosità
4-11 mPa.s(25 °C) (shear viscoisty at 1000 s-1, 25 °C)
P. ebollizione
213-218 °C (Terpineol)
Densità
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Mo]=S=S
InChI
1S/Mo.S2/c;1-2
IZCXEXNUAYYFRY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Ebrahimi and Professor Robinson (Pennsylvania State University, USA) summarize recent advances in the synthesis of these 2D materials, resulting material properties, and related applications in biosensing of neurotransmitters, metabolites, proteins, nucleic acids, bacterial cells, and heavy metals.
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.