900724
Molybdenum disulfide
dispersion, 0.1-0.5 mg/mL in H2O
Sinonimo/i:
2D Dispersion, MoS2 Dispersion nonionic surfactant, MoS2 Dispersion with Pluronic F87, Moly sulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
dispersion
Livello qualitativo
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
0.1-0.5 mg/mL in H2O
Dimensione particelle
≤500 nm
P. eboll.
100 °C (water)
Densità
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
Categoria alternativa più verde
, Enabling
InChI
1S/Mo.2S
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Recent Advances in Scalable Synthesis and Processing of Two-Dimensional Materials