Key Documents
GF50133934
Boron nitride
powder, max. particle size 10 micron, weight 500 g, purity 99.5%
Sinonimo/i:
B 516011
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
99.5%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 501-339-34
Peso
500 g
Dimens. max. particelle
10 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)