Key Documents
GF84056867
Boron nitride
powder, 10 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5%
Sinonimo/i:
B 516011
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
99.5%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 840-568-67
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
10 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)