Documenti fondamentali
GF60773968
Boron nitride
rod, 4.0 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Sinonimo/i:
B 607906
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 607-739-68
Lunghezza
100 mm
Diametro
4.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)