Key Documents
GF17213958
Boron nitride
sheet, thickness 1.0 mm, 13 mm diameter, condition hot-pressed
Sinonimo/i:
B 603175
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 172-139-58
Diametro
13 mm
13 mm
Spessore
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)