GF06811107
Aluminium alloy 2014
rod, Al 92%/Cu 8%/Mn 1%/Si 1%/Fe 0.5%/Mg, 22.2 mm diameter, length 1000 mm
Sinonimo/i:
AB107920
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 068-111-07
Lunghezza
1000 mm
Diametro
22.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF06811107-1EA | 4061821134011 |
GF06811107-2EA | 4061821134028 |