Z404942
IKA® IKATRON™ PT 1000 stainless steel thermometer probes
standard temperature probe, 260 x 3 mm, 1/cs
Sinonimo/i:
contact thermometer, temperature probe
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.76
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 2735451
L × diam.
260 mm × 3 mm , Depth of immersion: 230 mm
Descrizione generale
Replacement stainles steel sensor for use with IKA stirrers ETS-D5 and ETS-D6.
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
IKATRON is a trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)