Z564222
FRIO-Temp® digital thermometer
Standard, temperature -50-200 °C
Sinonimo/i:
laboratory temperature measurement, laboratory thermometer
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel probe
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
HB Instruments B61000-0000
Campo di misura della temperatura
-50-200 °C
Largh. × lungh.
63.5 mm × 95.3 mm
Lungh. cavo
150 cm
Lungh. sonda
125 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Accuracy:
±0.5 °C from -20 to 70 °C
±1 °C from -50 to -20 °C and 70 to 150 °C
otherwise ±2 °C
- On/Off switch
- Data hold
- Max/Min memory
- CE Certified
- Battery included
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z564222-1EA | 4061826748817 |