Documenti fondamentali
755672
Sigma-Aldrich
Aluminum-scandium alloy
Al 98 wt. %, Sc 2 wt. %, 99.5% trace metals basis
Sinonimo/i:
Al-Sc, Aluminum scandium master alloy
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99.5% trace metals basis
Stato
ingot (20mmx25.4mmx25.4mm +/- 0.3mm)
Composizione
Al, 98 wt. %
Sc, 2 wt. %
Punto di fusione
655 °C (lit.)
Stringa SMILE
[AlH3].[Sc]
InChI
1S/Al.Sc.3H
JJWKWQDCAMHJNV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Sc content 1.5-2.5 wt. %
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Stock, J.-R.; Koehler, B.; Bomas, H.; Zoch, H.-W.
Materials & Design, 31, S76-S76 (2010)
Marquis, E.A.; Seidman, D.N.; Dunand, D.C.
Acta Materialia, 50, 4021-4021 (2002)
Tomus, D.; Qian, M.; Brice, C.A.; Muddle, B.C.
Scr. Mater., 63, 151-151 (2010)
Articoli
Magnetic materials permeate numerous daily activities in our lives. They are essential components of a diversity of products including hard drives that reliably store information on our computers, decorative magnets that keep the shopping list attached to the refrigerator door, electric bicycles that speed our commute to work, as well as wind turbines for conversion of wind energy to electrical power.