Key Documents
GF90000683
Aluminium alloy 2014
rod, Al92%/Cu 8%/Mn 1%/Si 1%/Fe 0.5%/Mg %, length 200 mm, 22.2 mm diameter
Sinonimo/i:
AB107920
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 900-006-83
Lunghezza
200 mm
Diametro
22.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)