Key Documents
GF09188927
Copper-silver alloy, Cu90Ag10
200mm rod, 15mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
CY277920
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 091-889-27
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)