Documenti fondamentali
GF81447644
Copper-silver alloy, Cu90Ag10
100mm rod, 15mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
CY277920
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 814-476-44
L × diam.
100 mm × 15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)