GF36840720
Copper/silver
rod, Cu 95%/Ag 5%, 15 mm diameter, length 50 mm, temper as drawn
Sinonimo/i:
CY137920
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 368-407-20
Lunghezza
50 mm
Diametro
15 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF36840720-2EA | 4061821137067 |
GF36840720-1EA | 4061821137050 |