GF77505745
Copper
insulated wire, 100m, conductor diameter 0.05mm, insulation thickness 0.002mm, 2 micron polyesterimide insulation, 99.9%
Sinonimo/i:
Copper, CU005850
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 775-057-45
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 m × 0.05 mm
Spessore isolante
0.002 mm
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)