Z400165
Fine test sieves
SS frame, pore size 63 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
ATM 230SS8F
Dimensione particelle
230 mesh
Dimensione pori
63 μm
Descrizione generale
- Full 2 in. height and 8 in. diameter test sieves
- Meet ASTM specification E-11
- SS wire cloth measurement traceable to NIST
- Each sieve includes a certificate of compliance to all applicable ASTM, ISO, and ANSI specifications
These metal framed testing sieves are manufactured with a lead/tin solder on the underside which joins the wire cloth to the sieve skirt. The top seam is secured with a UV cured adhesive.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library