Documenti fondamentali
Z289841
Sigma-Aldrich
Fine test sieves
Brass frame, pore size 45 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41105003
NACRES:
NB.35
Materiali
brass
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
ATM 325BS8F
Dimensione particelle
325 mesh
Dimensione pori
45 μm
Descrizione generale
  • Full 2 in. height and 8 in. diameter test sieves
  • Meet ASTM specification E-11
  • SS wire cloth measurement traceable to NIST
  • Each sieve includes a certificate of compliance to all applicable ASTM, ISO, and ANSI specifications
These metal framed testing sieves are manufactured with a lead/tin solder on the underside which joins the wire cloth to the sieve skirt. The top seam is secured with a UV cured adhesive.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library