Key Documents
GF04983497
Alumina
sheet, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm, purity .%
Sinonimo/i:
AL603102
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 049-834-97
Misura
100 × 100 mm
Spessore
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)