Documenti fondamentali
GF90514559
Alumina
sheet, thickness 2.5 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
AL603251
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 905-145-59
Misura
50 × 50 mm
Spessore
2.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)