GF35127378
Aluminium alloy 2319
wire, Al 94%/Cu 6%, 1.2 mm diameter, length 200 m
Sinonimo/i:
AX155160
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 351-273-78
Lunghezza
200 m
Diametro
1.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)