Key Documents
GF66914062
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, size 25 × 25 mm, purity 96.%
Sinonimo/i:
AL603025
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Saggio
96%
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 669-140-62
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.25 mm