Documenti fondamentali
CLS980016
Pyrex® test tubes, beaded rim
capacity 20 mL
Sinonimo/i:
Corning® 9800
About This Item
Codice UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
plain neck
round bottom tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
case of 576
pack of 72
Produttore/marchio commerciale
Corning 9800-16
D.E. × lungh.
16 mm × 150 mm
Capacità
20 mL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (test)
Descrizione generale
Beaded rim. Made from special machine-made tubing to give optimum wall thickness. Well annealed, resistant to heat, and chemically stable. Rims are fire-polished. 25 mm tubes do not have marking spot.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)