CLS995025
PYREX® Disposable Glass Conical Centrifuge Tubes
without cap, capacity 5 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
conical bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
graduations: no
without cap
Confezionamento
case of 125 ea
pack of 125 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 99502-5
Parametri
3000 × g max. RCF
D.E. × lungh.
13 mm × 110 mm
Capacità
5 mL
Colore
clear
Raccordi
13-415 thread
Compatibilità
suitable for (centrifugation)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)