CLS9950215
PYREX® Disposable Glass Conical Centrifuge Tubes
without cap, capacity 15 mL
Sinonimo/i:
15 ml centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
conical bottom tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 3,000 × g
cap: no
graduations: no
without cap
Confezionamento
pack of 125
Produttore/marchio commerciale
Corning 99502-15
Parametri
3000 × g max. RCF
Capacità
15 mL
Lungh. × diam. est. provetta da centrifuga
126 mm × 17 mm
Colore
clear
Raccordi
15-415 thread
Compatibilità
suitable for (centrifugation)
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)