CLS9950250
PYREX® Disposable Glass Conical Centrifuge Tubes
without cap, capacity 50 mL
Sinonimo/i:
15 ml centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
conical bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
graduations: no
without cap
Confezionamento
pack of 72 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 99502-50
Parametri
3000 × g max. RCF
D.E. × lungh.
29 mm × 137 mm
Capacità
50 mL
Colore
clear
Raccordi
24-400 thread
Compatibilità
suitable for (centrifugation)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)