Documenti fondamentali
SLW1660/02M
Pyrex® Centrifuge tubes
cylindrical type, round base, 10 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1660/02M
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiali
round base
Produttore/marchio commerciale
1660/02M
SciLabware
Lunghezza
90 mm
D.E.
16 mm
Capacità
10 mL
Descrizione generale
  • Cylindrical type, round base
  • Uniform glass distribution in wall and base for improved strength
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex glass
  • Can be centrifuged at RCF values up to 3000
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)